Documentos clave
P0890
Sigma-Aldrich
L-α-Phosphatidylethanolamine, dipalmitoyl
~99%
Sinónimos:
1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352211
Ensayo
~99%
temp. de almacenamiento
−20°C
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)