P0048
Pemoline
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Amino-5-phenyl4(5H)-oxazolone, Phenylisohydantoin
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
control farmacológico
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.2; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
solubilidad
DMSO: 28 mg/mL
emisor
Boehringer Ingelheim
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC1=NC(=O)C(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2O2/c10-9-11-8(12)7(13-9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H2,10,11,12)
Clave InChI
NRNCYVBFPDDJNE-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.