H108
Hemicholinium-3
solid, ≥95% (HPLC)
Sinónimos:
2,2′-(4,4′-Biphenylene)bis(2-hydroxy-4,4-dimethylmorpholinium bromide)
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
color
white
solubilidad
ethanol: 1.3 mg/mL
H2O: 10 mg/mL
cadena SMILES
[Br-].[Br-].C[N+]1(C)CCOC(O)(C1)c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)C4(O)C[N+](C)(C)CCO4
InChI
1S/C24H34N2O4.2BrH/c1-25(2)13-15-29-23(27,17-25)21-9-5-19(6-10-21)20-7-11-22(12-8-20)24(28)18-26(3,4)14-16-30-24;;/h5-12,27-28H,13-18H2,1-4H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
OPYKHUMNFAMIBL-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?