P0027
Pyrvinium pamoate salt hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-(Dimethylamino)-2-[2-(2,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)ethenyl]-1-methyl-4,4′-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate] (2:1)-quinolinium, Alnoxin, Altolat, NSC 223622, PP, Pamovin, Vermitibier, Vipyrvinium embonate
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
red
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O.CN(C)c1ccc2[n+](C)c(\C=C\c3cc(C)n(c3C)-c4ccccc4)ccc2c1.CN(C)c5ccc6[n+](C)c(\C=C\c7cc(C)n(c7C)-c8ccccc8)ccc6c5.Oc9c(cc%10ccccc%10c9Cc%11c(O)c(cc%12ccccc%11%12)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C26H28N3.C23H16O6.H2O/c2*1-19-17-21(20(2)29(19)24-9-7-6-8-10-24)11-13-23-14-12-22-18-25(27(3)4)15-16-26(22)28(23)5;24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;/h2*6-18H,1-5H3;1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);1H2/q2*+1;;/p-2
Clave InChI
FGNOZQNUEDSSTR-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.