Documentos clave
OH83033962
Ohaus® pH Meter
Model ST300-B
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
epoxy shaft
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 83033962
ORP measuring range
-1999-+1999 mV
intervalo de medición del pH
0.00-14.00 pH unit
intervalo de medición de la temperatura
0-100 °C
alimentación a batería
4 AAA, 250 hr life
Descripción general
Easy-to-use and accurate with a simple calibration process, automatic temperature compensation and fast results. Ideal for secure field use with a meter stand, wrist strap and durable IP54 housing.
Aplicación
pH, oxidation-reduction potential (ORP) measurement
Características y beneficios
Automatic and manual temperature compensation, auto buffer recognition, calibration icon
Información legal
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)