Documentos clave
OH30129357
Ohaus® pH Electrode
ST260
About This Item
Código UNSPSC:
41115604
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
epoxy shaft
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30129357
intervalo de medición del pH
0.00-14 pH unit
intervalo de medición de la temperatura
0.0-100 °C
Descripción general
All electrodes include a temperature sensor, which powers automatic temperature compensation and ensures accurate measurements.
Aplicación
pH, reference, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), temperature measurement
Características y beneficios
Can be used in conjunction with all Starter bench and portable meters
Información legal
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)