OH30100636
Ohaus® Adventurer® Analytical Balance
Model AX1502N/E, weighing capacity 1500 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Productos recomendados
Materiales
metal weighing plate
Características
CSA approved
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30100636
intervalo de medición de la capacidad de pesada
1500 g, resolution: 0.01 g
Plato de pesaje: An × L
19.5 cm × 17.5 cm
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)