Merck
O6751
Sigma-Aldrich
DL-Octanoylcarnitine chloride
About This Item
Fórmula lineal:
C15H30NO4Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
323.86
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C