O6012
Orexin A human, rat, mouse
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
Hypocretin 1
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
1% acetic acid: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
S1SC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]5NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CSSC5)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]6N(CCC6)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]7N(CCC7)C(=O)[C@H]8NC(=O)CC8)CC(C)C)CC(=O)O)C1)CCCN\C(=N\[H])\N)CCC(=O)N)CCCCN)[C@
InChI
1S/C152H243N47O44S4/c1-20-76(14)118(146(239)188-96(51-74(10)11)138(231)197-119(80(18)201)147(240)180-92(121(156)214)47-70(2)3)195-115(209)62-166-123(216)78(16)171-124(217)79(17)172-131(224)99(55-84-59-162-69-169-84)186-136(229)100(56-111(155)205)174-114(208)61-165-122(215)77(15)170-113(207)60-167-125(218)98(54-83-58-161-68-168-83)185-134(227)95(50-73(8)9)183-132(225)93(48-71(4)5)182-129(222)90(38-41-116(210)211)179-135(228)97(53-82-32-34-85(203)35-33-82)184-133(226)94(49-72(6)7)181-127(220)88(29-24-44-164-152(159)160)177-140(233)104-64-244-245-65-105-141(234)176-87(28-23-43-163-151(157)158)126(219)178-89(36-39-110(154)204)128(221)175-86(27-21-22-42-153)130(223)196-120(81(19)202)148(241)194-107(142(235)190-103(63-200)139(232)192-104)67-247-246-66-106(143(236)193-105)191-137(230)101(57-117(212)213)187-144(237)108-30-26-46-199(108)150(243)102(52-75(12)13)189-145(238)109-31-25-45-198(109)149(242)91-37-40-112(206)173-91/h32-35,58-59,68-81,86-109,118-120,200-203H,20-31,36-57,60-67,153H2,1-19H3,(H2,154,204)(H2,155,205)(H2,156,214)(H,161,168)(H,162,169)(H,165,215)(H,166,216)(H,167,218)(H,170,207)(H,171,217)(H,172,224)(H,173,206)(H,174,208)(H,175,221)(H,176,234)(H,177,233)(H,178,219)(H,179,228)(H,180,240)(H,181,220)(H,182,222)(H,183,225)(H,184,226)(H,185,227)(H,186,229)(H,187,237)(H,188,239)(H,189,238)(H,190,235)(H,191,230)(H,192,232)(H,193,236)(H,194,241)(H,195,209)(H,196,223)(H,197,231)(H,210,211)(H,212,213)(H4,157,158,163)(H4,159,160,164)/t76-,77-,78-,79-,80+,81+,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,118-,119-,120-/m0/s1
Clave InChI
OFNHNCAUVYOTPM-IIIOAANCSA-N
Información sobre el gen
human ... HCRT(3060)
mouse ... Hcrt(15171)
rat ... Hcrt(25723)
Amino Acid Sequence
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)