N9412
6β-Naltrexol hydrate
≥96% (HPLC), powder
Sinónimos:
(5α,6β)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-morphinan-3,6,14-triol hydrate
Nivel de calidad
Ensayo
≥96% (HPLC)
Formulario
powder
control farmacológico
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white
solubilidad
DMSO: ~12 mg/mL
H2O: insoluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]O[H].O[C@@H]1CC[C@@]2(O)[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3CC6CC6)c45
InChI
1S/C20H25NO4.H2O/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11;/h3-4,11,14-15,18,22-24H,1-2,5-10H2;1H2/t14-,15-,18+,19+,20-;/m1./s1
Clave InChI
VHGGWFVHXKTOPK-CDHBEYIESA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.