Documentos clave
N7395
Millipore
Immobilon®-NC HATF membranes
diam. 132 mm
Seleccione un Tamaño
50 EA
US$ 514,00
US$ 514,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
US$ 514,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.22
US$ 514,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Immobilon®
Diámetro
132 mm
tamaño de poro
0.45 μm
Descripción general
Nitrocellulose with a small amount of cellulose acetate for improved handling. Triton-free. For colony hybridization, plaque lifts, colony growth directly on membrane.
Información legal
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chao Zhang et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 14(13), 2100-2108 (2015-05-06)
Osteosarcoma is the most common primary malignant bone tumor and affects a significant portion of pediatric oncology patients. Although surgery and adjuvant chemotherapy confer significant survival benefits, many patients go on to develop metastatic disease, particularly to the lungs, secondary
Hsin-Chieh Lan et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 148(1), 26-34 (2015-07-26)
Certain commonly used compounds that interfere with the functions of the endocrine system are classified as endocrine-disrupting chemicals (EDCs). Bisphenol A (BPA) is an EDC that is widely used in food containers. BPA levels in human sera are commonly observed