N6260
4-Nitrophenyl phosphate di(2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol) salt
≥97%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4OP(O)(OH)2 · (C5H14NO2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
457.41
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Productos recomendados
Ensayo
≥97%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC(N)(CO)CO.CCC(N)(CO)CO.OP(O)(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?