N5131
Nicotinamide guanine dinucleotide sodium salt
phospodiesterase and ADP-ribosyl cyclase substrate
Sinónimos:
3-(Aminocarbonyl)-1-[(2R,3R,4S,5R)-5-({[(S)-{[(S)-{[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-Oxo-1,6-Dihydro-9h-Purin-9-Yl)-3,4-Dihydroxytetrahydrofuran-2-Yl]methoxy}(Hydroxy)phosphoryl]oxy} (Hydroxy)phosphoryl]ox, NGD
Seleccione un Tamaño
US$ 254,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 254,00
Productos recomendados
origen biológico
yeast
Ensayo
≥-96%
Formulario
powder
solubilidad
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, almost colorless to slightly yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5C(=O)N=C(N)Nc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H28N7O15P2/c22-16(33)8-2-1-3-27(4-8)19-14(31)12(29)9(41-19)5-39-44(35,36)43-45(37,38)40-6-10-13(30)15(32)20(42-10)28-7-24-11-17(28)25-21(23)26-18(11)34/h1-4,7,9-10,12-15,19-20,29-32H,5-6H2,(H2,22,33)(H,35,36)(H,37,38)(H3,23,25,26,34)
Clave InChI
WWXCUPZEUROLRY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)