N4763
Nigrosin water soluble
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
Acid black 2
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
solubilidad
H2O: 10 mg/mL
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?