Merck
N4143
Sigma-Aldrich
Neurokinin B
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
β-Neurokinin, Neuromedin K
Seleccione un Tamaño
0.5 MG
US$ 256,00
1 MG
US$ 351,00
5 MG
US$ 1.390,00
US$ 256,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.5 MG
US$ 256,00
1 MG
US$ 351,00
5 MG
US$ 1.390,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C55H79N13O14S2
Número de CAS:
Peso molecular:
1210.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
US$ 256,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(Cc3cnc[nH]3)NC(=O)C(CCSC)NC(=O)C(N)CC(O)=O)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C55H79N13O14S2/c1-30(2)21-38(50(77)62-36(47(57)74)17-19-83-5)61-43(69)28-59-55(82)46(31(3)4)68-54(81)40(23-33-15-11-8-12-16-33)65-51(78)39(22-32-13-9-7-10-14-32)64-53(80)42(26-45(72)73)67-52(79)41(24-34-27-58-29-60-34)66-49(76)37(18-20-84-6)63-48(75)35(56)25-44(70)71/h7-16,27,29-31,35-42,46H,17-26,28,56H2,1-6H3,(H2,57,74)(H,58,60)(H,59,82)(H,61,69)(H,62,77)(H,63,75)(H,64,80)(H,65,78)(H,66,76)(H,67,79)(H,68,81)(H,70,71)(H,72,73)
Clave InChI
NHXYSAFTNPANFK-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... TAC3(6866)
Categorías relacionadas
Amino Acid Sequence
Asp-Met-His-Asp-Phe-Phe-Val-Gly-Leu-Met-NH2
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Neurokinin B is a ten-residue peptide.[1] It is an endogenous tachykinin agonist with preference for the NK-3 receptor.[2][3] It is a potent bronchoconstrictor and may have a neuromodulatory role in the brain. Neurokinin B has a role in slow synaptic or non-synaptic communication.[4]
Otras notas
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Neurokinin B and the hypothalamic regulation of reproduction.
Rance NE
Brain Research (2010)
Michael N Lehman et al.
Endocrinology, 151(8), 3479-3489 (2010-05-27)
Recently, a subset of neurons was identified in the arcuate nucleus of the hypothalamus that colocalize three neuropeptides, kisspeptin, neurokinin B, and dynorphin, each of which has been shown to play a critical role in the central control of reproduction.
Neurokinin B- and specific tachykinin NK3 receptor agonists-induced airway hyperresponsiveness in the guinea-pig
Samira D
British Journal of Pharmacology (2000)
The Tachykinin Peptide Neurokinin B Binds Copper Forming an Unusual [CuII(NKB)2] Complex and Inhibits Copper Uptake into 1321N1 Astrocytoma Cells
ACS Chemical Neuroscience (2013)
Neurokinin B Acts via the Neurokinin-3 Receptor in the Retrochiasmatic Area to Stimulate Luteinizing Hormone Secretion in Sheep
Endocrinology (2010)