N1790
Naftifine hydrochloride
Sinónimos:
Naftifine HCL
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
solubilidad
ethanol: soluble 50 mg/mL
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
yeast
Modo de acción
cell wall synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CN(C\C=C\c1ccccc1)Cc2cccc3ccccc23
InChI
1S/C21H21N.ClH/c1-22(16-8-11-18-9-3-2-4-10-18)17-20-14-7-13-19-12-5-6-15-21(19)20;/h2-15H,16-17H2,1H3;1H/b11-8+;
Clave InChI
OLUNPKFOFGZHRT-YGCVIUNWSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)