N1751
Neodymium(III) oxide
≥99.9% rare earth content, expressed as Nd2O3 basis
Sinónimos:
Neodymium sesquioxide, Neodymium trioxide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.9% rare earth content, expressed as Nd2O3 basis
densidad
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/2Nd.3O
Clave InChI
HBPPDPSYLUIKHU-UHFFFAOYSA-N
Calidad
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)