MTCP6420
MTC™ Bio ProPette™ Manual Pipette Controller
with filter
Sinónimos:
pipettor
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio P6420
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- For glass or plastic pipettes
- Accommodates pipettes up to 100mL
- Easy, single lever control
- Autoclavable lower body
- Fingertip speed control
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)