Documentos clave
MTCB13008BK
MTC Bio MultiBox Western Blot Box Pull-off Lid
L × W × H 8.6 cm × 8.6 cm × 2.8 cm
Sinónimos:
gel processing box lid
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polystyrene
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
MTC Bio B1300-8BK
L × An × Al
8.6 cm × 8.6 cm × 2.8 cm
Descripción general
Blot Box, Removable Lid, Opaque Black, for Novex Minigel (8.6 x 8.6 x 2.8cm), 10/pk
Aplicación
Novex Mini Gels
Características y beneficios
  • A perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips or minis
Información legal
MTC is a trademark of MTC Bio
MultiBox is a trademark of MTC Bio
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)