Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio B1206
Material:
polystyrene
Packaging:
pack of 4 ea
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
polystyrene
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio B1206
L × W × D
33 mm (4 in.) × 103 mm (1 1/4 in.) × 35 mm (1 3/8 in.)
General description
MultiBox™, 6 compartments, 33 x 103 x 35mm each (4 x 11/4 x 13/8 in.), for Protean 3 (cut-up), 4/pk
The MultiBox™ Western Blotting Box provides the ease and convenience of using one box to process multiple gels, allowing users to compare results side by side in real time.
Features and Benefits
- A perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips or minis
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
MultiBox is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio MultiBox™ for Western Blotting
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?