Documentos clave
MTCA8401B
MTC Bio BenchBin Benchtop Biohazard Bin
capacity 1.5 L
Sinónimos:
bio waste bin
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.15
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
MTC Bio A8401B
capacidad
1.5 L
Descripción general
BenchBin Benchtop Biohazard Bin, 1.5L, 7 x 5 x7in, 1/ea
Características y beneficios
  • Safely dispose of tips, tubes, gloves, etc.
  • Secures and covers hazardous waste
  • Easy push open/close spring lid
  • Compact footprint – 7 x 5 x 7in.
Información legal
BenchBin is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)