Documentos clave
B8151
Sigma-Aldrich
Scienceware® biohazard disposal bags
W × H × thickness 8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.00125 in., red, pack of 100
Sinónimos:
autoclave waste disposal, biohaz waste bag, biohazardous disposal bags, waste bags
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 32,90
US$ 32,90
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 32,90
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
US$ 32,90
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
descripción
Imprinted in black with Biohazard symbol.
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F13166-0000
An × Al × grosor
8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.00125 in.
color
red
Aplicación
Scienceware® biohazarddisposal bags are suitable for disposing of tips and tubes.
Características y beneficios
  • ASTM 1922 Tear Resistance and ASTM 1709 Dart Impact Tests .
  • For space-saving disposal in fume hoods or on bench tops, use with Poxygrid® Benchtop Biohazard Bag Holder (H13193-1000) and Cover (F13193-0102).
  • Autoclave friendly at 121°C (250°F)
  • Possesses a long flap for easy opening
  • Made of high molecular weight high-density (HMHD) polyethylene
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)