Merck
MBD0058
Sigma-Aldrich
Phosphate Buffered Saline
1X solution, liquid, pH 7.5, microbial DNA free
Sinónimos:
PBS
About This Item
Código UNSPSC:
41141527
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Phosphate Buffered Saline, DNase free, microbial DNA free, 1X solution, pH 7.5
Nivel de calidad
Formulario
liquid
actividad específica
(Microbial DNA free buffer)
envase
pkg of 5X1 mL
pkg of 1 mL
pH
7.5
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Phosphate-buffered saline (PBS) is a buffer solution used in biological research. It is a water-based salt solution containing sodium phosphate, sodium chloride, potassium chloride and potassium phosphate.
Aplicación
Phosphate buffered saline, DNA and DNase free can be used to resuspend Metapolyzyme, DNA free (MAC4LDF) or other lytic enzyme preparations used before DNA extraction. It is supplied in convenient ready-made, liquid form, in 1 mL tubes suitable for UV irradiation.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)