MAK011
Galactose and Lactose Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinónimos:
Galactose and Lactose Colorimetric/Fluorometric Assay Kit
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
método de detección
colorimetric
fluorometric
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Idoneidad
Principio
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)