M8320
Anti-MLH1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-COCA2, Anti-FCC2, Anti-HNPCC, Anti-MGC5172
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 80-85 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: 2.5-5 μg/mL using MCF7 cells fixed with paraformaldehyde-Triton
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using Jurkat cell lysates
western blot: 0.5-1 μg/mL using Jurkat cell lysates
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MLH1(4292)
mouse ... Mlh1(17350)
rat ... Mlh1(81685)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- Anti-MLH1 (N-terminal) antibody produced in rabbit has been used in:
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)