Merck
M7268
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol 5,000
Sinónimos:
Methoxypolyethylene glycol Av. Mol. Wt.: 5,000, mono-Methyl polyethylene glycol 5,000
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2CH2O)nH
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207