Merck
M6628
Sigma-Aldrich
O-Methylserotonin hydrochloride
crystalline
Sinónimos:
3-(2-Aminoethyl)-5-methoxyindole hydrochloride, 5-Methoxytryptamine hydrochloride, Mexamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14N2O · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
226.70
Beilstein:
3717598
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Formulario
crystalline
mp
245-250 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
InChI
1S/C11H14N2O.ClH/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H
Clave InChI
TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nonselective serotonin receptor agonist that lacks affinity for the 5-HT3 receptor.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Phedias Diamandis et al.
Nature chemical biology, 3(5), 268-273 (2007-04-10)
The identification of self-renewing and multipotent neural stem cells (NSCs) in the mammalian brain holds promise for the treatment of neurological diseases and has yielded new insight into brain cancer. However, the complete repertoire of signaling pathways that governs the