M5878
Methyl β-D-xylopyranoside
≥99% (GC)
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D -66.5 to -64.5, c = 10% (w/v) in water
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
color
white to off-white
mp
155-158 °C (lit.)
solubilidad
water: 100 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CO[C@@H]1OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(7)2-11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Clave InChI
ZBDGHWFPLXXWRD-JGWLITMVSA-N
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?