Documentos clave
M4824
Sigma-Aldrich
Myosin Light Chain from human heart
Sinónimos:
Myosin from human heart
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.61
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
human heart
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
Forma física
Lyophilized from ammonium carbonate buffer.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)