M2070
Merbarone
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
5-(N-Phenylcarbamoyl)-2-thiobarbituric acid, NSC-336628
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
control farmacológico
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubilidad
DMSO: >5 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1NC(=S)NC(=O)C1C(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C11H9N3O3S/c15-8(12-6-4-2-1-3-5-6)7-9(16)13-11(18)14-10(7)17/h1-5,7H,(H,12,15)(H2,13,14,16,17,18)
Clave InChI
JARCFMKMOFFIGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Agents reported to activate cellular caspases include chemotherapeutic drugs, TNF receptor agonists, and other enzymes. Inhibitors of apoptosis were the first identified endogenous caspase inhibitors.