M1811
Greiner 384 well plates, polypropylene
120 μL/well, flat bottom black polypropylene wells
Sinónimos:
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Productos recomendados
Materiales
black polypropylene plate
flat bottom black polypropylene wells
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
envase
case of 100
fabricante / nombre comercial
Greiner 781209
volumen máximo
152 μL
tamaño
384 wells
volumen de trabajo
145 μL
color
black
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
Otras notas
Idoneidad
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)