Merck
M047030
Sigma-Aldrich
Cyanine 3 Phosphoramidite
configured for ABI
Sinónimos:
2-[3-[1,3-Dihydro-1-[3-(4-methoxytriphenylmethoxy)propyl]-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-1-[3-[N,N-diisopropylamino(2-cyanoethoxy)phosphinoxy]propyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium
Seleccione un Tamaño
M047030-0.05MMOL
US$ 807,00
M047030-0.1MMOL
US$ 1.470,00
0.25 G
US$ 3.320,00
US$ 807,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
M047030-0.05MMOL
US$ 807,00
M047030-0.1MMOL
US$ 1.470,00
0.25 G
US$ 3.320,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C58H70N4O4P
Número de CAS:
Peso molecular:
918.17
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
US$ 807,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Línea del producto
Proligo Reagents
Ensayo
≥90% (31P-NMR)
≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
Formulario
solid
mol peso
953.64 g/mol
técnicas
DNA synthesis: suitable
color
dark red, 0.1M in Acetonitrile
turbidez
clear
solubilidad
acetonitrile: 0.1 M, clear, dark red
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibilidad
configured for ABI
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Phosphoramidite technology is ideally suited for the modification ofsynthetic oligonucleotides with covalently attached reporter moieties,linkers, spacers or haptens. Sigma-Aldrich provides popular reporters andlinkers ready to use for DNA/RNA synthesis machines such as β-cyanoethylphosphoramidites.
Aplicación
Cyanine 3 Phosphoramidite is designated for incorporation (internally) within oligonucleotides during automated DNA synthesis. It has been used in Fluorescence labeling and imaging studies.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)