Merck
M021080
Sigma-Aldrich
MMT-Hexylaminolinker Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Sinónimos:
MMT-Hexylamine-linker amidite
Seleccione un Tamaño
0.25 G
US$ 326,00
US$ 326,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.25 G
US$ 326,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H48N3O3P
Número de CAS:
Peso molecular:
589.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 326,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
tpo
for DNA synthesis
Nivel de calidad
Línea del producto
Proligo Reagents
Ensayo
≥97% (reversed phase HPLC)
≥98% (31P-NMR)
idoneidad
conforms to structure for H-NMR
compatibilidad
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C35H48N3O3P/c1-29(2)38(30(3)4)42(41-28-16-25-36)40-27-15-7-6-14-26-37-35(31-17-10-8-11-18-31,32-19-12-9-13-20-32)33-21-23-34(39-5)24-22-33/h8-13,17-24,29-30,37H,6-7,14-16,26-28H2,1-5H3
Clave InChI
YBANXOPIYSVPMH-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)