Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 pkg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 604,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO4S·0.5Na
Número CAS:
Peso molecular:
206.73
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
US$ 604,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
dry powder
useful pH range
5.5-6.7
pKa
6.1
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCN2CCOCC2
InChI
1S/2C6H13NO4S.Na/c2*8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h2*1-6H2,(H,8,9,10);/q;;+1/p-1
InChI key
KHQSUKMBWPKXOP-UHFFFAOYSA-M
General description
MES sodium salt is commonly employed as buffer.
Application
MES hemisodium salt may be employed as buffer to investigate the two-dimensional and three-dimensional (3D) patterns within multilayered poly(ethylene glycol) diacrylate (PEG-DA) hydrogels.[1]
Packaging
foil pouches
Preparation Note
Contents of each pouch dissolved in 1 liter deionized water will yield 0.1 M sodium MES buffer, pH 6.1 at 25°C.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form dry powder | form crystalline powder | form powder or crystals | form - |
| useful pH range 5.5-6.7 | useful pH range 5.5-6.7 | useful pH range 6.8-8.2 | useful pH range 5.5-6.7 |
| pKa 6.1 | pKa 6.1 | pKa - | pKa 6.1 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES hemisodium salt
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?