Merck
LYSC9000
Sigma-Aldrich
Lys-c (lysyl-endopeptidase), Active
from Achromobacter lyticus, recombinant, expressed in E. coli (206-473aa), tag-free, solution
Sinónimos:
Lys-c (lysyl-endopeptidase), Active, API, Lysyl endopeptidase, Protease I
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 424,00
100 μG
US$ 1.480,00
US$ 424,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 424,00
100 μG
US$ 1.480,00
About This Item
Comisión internacional de enzimas:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
US$ 424,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
Achromobacter lyticus
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli (206-473aa)
grado
Proteomics Grade
Formulario
ready-to-use solution
concentración
1 mg/mL
pH óptimo
8.5
intervalo de pH
9.0-9.5(catalytic)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Recombinant tag-free Achromobacter lyticus Lys-c (lysyl-endopeptidase) (206-473aa) was expressed in E.coli cells.
Overview
Lysyl-endopeptidase (Lys-c) was isolated from the Gram-negative soil bacterium Achromobacter lyticus by Msaki et al. The protein hydrolyzes amide and peptide ester bonds at the carboxylic side of lysine and S-aminoethylcysteine residues making it an important tool for enzymatic protein sequencing and Lys-X compound synthesis.
Especificidad
This enzyme hydrolyzes amide and peptide ester bonds at the carboxylic side of lysine and S-aminoethylcysteine residues, at a catalytic pH range of 9.0-9.5, catalytic temperature range of 30-37 °C.
Aplicación
The enzyme functions optimally between 30-37 °C and suffers from degradation when subjected to temperatures above 50 °C. Lysyl-endopeptidase retains complete activity after incubation in 4M urea or in 0.1% SDS solution for up to 6 hours at 30 °C.
Envase
1mg/ml in Plastic
Nota de preparación
Catalytic pH range 9.0-9.5. Catalytic temperature range 30-37 °C.
Almacenamiento y estabilidad
Store product at -20°C for up to one year. Avoid freeze/thaw cycles.
Otras notas
For R&D only.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Pretreatment with Mucinase StcE increases glycopeptide identification from mucin samples, enhancing sample preparation efficiency for glycopeptide analysis.