ENDOLYSS-RO
Roche
Endoproteinasa Lys-C Calidad para secuenciación
from Lysobacter enzymogenes
Sinónimos:
lisil endopeptidasa, lys-c, proteasa
Seleccione un Tamaño
US$ 267,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 267,00
Productos recomendados
origen biológico
bacterial (Lysobacter enzymogenes)
Formulario
lyophilized
actividad específica
≥200 units/mg protein (at 25 °C, with Chromozym PL)
mol peso
33 kDa by SDS-PAGE (reducing)
purificado por
electrophoresis
envase
pkg of 3 × 5 μg (11047825001)
pkg of 5 μg (11420429001)
fabricante / nombre comercial
Roche
condiciones de almacenamiento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
técnicas
activity assay: suitable
color
white
pH óptimo
8.5-8.8
intervalo de pH
5-12
solubilidad
water: soluble
idoneidad
suitable for enzyme test
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inactivación por calor: La enzima puede desnaturalizarse utilizando calor (5 minutos a 100 °C) o con TCA.
Aplicación
Nota de preparación
Reconstitución
Estable en urea 4 M.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?