L8170
Pseudolaric Acid B
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(-)-Pseudolaric acid B, O-Acetylpseudolaric acid C, Pseudolarix acid B
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Larix kaempferi
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder or crystals
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
white to off-white
solubilidad
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(OC)C1=CC[C@@]2(C(O[C@@](/C=C/C=C(C(O)=O)\C)(C)[C@@H]3CC2)=O)[C@]3(OC(C)=O)CC1
InChI
1S/C23H28O8/c1-14(17(24)25)6-5-10-21(2)16-9-12-22(19(27)31-21)11-7-15(18(26)29-3)8-13-23(16,22)20(28)30-4/h5-7,10,16H,8-9,11-13H2,1-4H3,(H,24,25)/b10-5+,14-6+/t16-,21+,22+,23+/m0/s1
Clave InChI
XRLYZNSOXNPKOR-CBDALDGHSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)