Merck
PHL82568
Isorhamnetin 3-neohesperidoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,4′,5,7-Tetrahydroxy 3′-methoxyflavone 3-neohesperidoside, Calendoflavoside
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 524,00
US$ 524,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 524,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H32O16
Número de CAS:
Peso molecular:
624.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 524,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O1C(C(C(C(C1C)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)CO)OC3=C(Oc5c(c(cc(c5)O)O)C3=O)c4cc(c(cc4)O)OC
InChI
1S/C28H32O16/c1-9-18(33)21(36)23(38)27(40-9)44-26-22(37)19(34)16(8-29)42-28(26)43-25-20(35)17-13(32)6-11(30)7-15(17)41-24(25)10-3-4-12(31)14(5-10)39-2/h3-7,9,16,18-19,21-23,26-34,36-38H,8H2,1-2H3
Clave InChI
QHLKSZBFIJJREC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)