L7391
Anti-LIS1 antibody, Mouse monoclonal
clone LIS1-338, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
LIS1-338, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 46 kDa
reactividad de especies
zebrafish, chicken, rat, human, bovine, mouse
concentración
~2 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using a rat brain cytosol preparation
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
cadena SMILES
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C21H39O7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(23)27-18-20(22)19-28-29(24,25)26/h6-7,9-10,20,22H,2-5,8,11-19H2,1H3,(H2,24,25,26)/b7-6+,10-9+
Clave InChI
ZQTAMPRZFOOEEP-AVQMFFATSA-N
Información sobre el gen
human ... PAFAH1B1(5048)
mouse ... Pafah1b1(18472)
rat ... Pafah1b1(83572)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)