L5257
1-Heptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~99%
Sinónimos:
L-α-Lysophosphatidylcholine, heptadecanoyl, Lysolecithin, heptadecanoyl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H52NO7P
Número de CAS:
Peso molecular:
509.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
~99%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
E Jeffrey North et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(9), 3433-3442 (2009-04-07)
Autotaxin (ATX) catalyzes the hydrolysis of lysophosphatidylcholine (LPC) to form the bioactive lipid lysophosphatidic acid (LPA). LPA stimulates cell proliferation, cell survival, and cell migration and is involved in obesity, rheumatoid arthritis, neuropathic pain, atherosclerosis and various cancers, suggesting that