1.08212
Poloxamer 188
(stabilized with 70ppm BHT), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Poloxamer 188
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Agency
NF
Ph. Eur.
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
bp
>150 °C
mp
55 °C
densidad aparente
1050 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Clave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Características y beneficios
- Hydrophilic, water-soluble tablet lubrication
- Improved dissolution rates for poorly soluble DCS class IIa molecules
- Specified particle size distribution optimized for solid application performance
- Regulatory support through compliance with Ph. Eur. and USP-NF, going beyond current requirements with specitied formaldehyde content
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.