Merck
L4750
Sigma-Aldrich
Dodecyl dodecanoate
Sinónimos:
Lauric acid lauryl ester, Lauryl laurate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H48O2
Número de CAS:
Peso molecular:
368.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)