Merck
L3910
Millipore
Lowenstein Jensen medium base
BioChemika, suitable for microbiology
Sinónimos:
L. J. Medium
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Línea del producto
BioChemika
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
microbiology
idoneidad
mycobacteria
Aplicación
Lowenstein Jensen Medium with the addition of eggs is used for cultivation of Mycobacteria, especially Mycobacterium tuberculosis.
Componentes
Components (g/L)
L-Asparagine 3.60
Monopotassium Phosphate 2.40
Magnesium Sulphate 0.24
Magnesium Citrate 0.60
Potato Flour 30.00
Malachite Green 0.40
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jensen, K.A.
Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten Und Hygiene. 1. Abt. Medizinisch-Hygienische Bakteriologie, Virusforschung und Parasitologie. Originale, 125, 222-222 (1932)
Lowenstein, E.
Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten Und Hygiene. 1. Abt. Medizinisch-Hygienische Bakteriologie, Virusforschung und Parasitologie. Originale, 120, 127-127 (1931)