L3023
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O111:B4
Detoxified
Sinónimos:
LPS
Productos recomendados
origen biológico
Escherichia coli (O111:B4)
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
color
white to beige
solubilidad
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.