L2018
Lipopolysaccharides from Escherichia coli K-235
purified by gel-filtration chromatography
Sinónimos:
LPS
Seleccione un Tamaño
US$ 274,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 274,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
origen biológico
Escherichia coli (K-235)
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
purificado por
gel-filtration chromatography
impurezas
<1% Protein
color
white to yellow cast
solubilidad
water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to hazy, colorless to faintly yellow
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Contenido relacionado
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.