Merck
L0906
Sigma-Aldrich
L-α-lisofosfatidilcolina from Glycine max (soybean)
≥99%, lyophilized powder
Sinónimos:
1-Acil-sn-glicero-3-fosfocolina, L-α-lisolecitina
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 237,00
100 MG
US$ 741,00
500 MG
US$ 2.820,00
US$ 237,00
Fecha estimada de envío12 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 237,00
100 MG
US$ 741,00
500 MG
US$ 2.820,00
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
51321705
NACRES:
NA.25
US$ 237,00
Fecha estimada de envío12 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
biological source
soybean
Quality Level
description
zwitterionic
assay
≥99%
form
lyophilized powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
La lisofosfatidilcolina es un componente importante de las lipoproteínas de baja densidad oxidadas y ha estado implicada en diversas reacciones inflamatorias, como la aterosclerosis. Se utiliza para desmielinizar las neuronas espinales y estudiar los procesos subyacentes de la remielinización. Activa la proteína cinasa C, la cinasa p38 MAP, la cinasa p42 MAP y la vía de la Jun cinasa (JNK), y estimula la transcripción de c-jun.
La lisofosfatidilcolina es un componente importante de las lipoproteínas de baja densidad oxidadas y ha estado implicada en diversas reacciones inflamatorias, como la aterosclerosis. Se utiliza para desmielinizar las neuronas espinales y estudiar los procesos subyacentes de la remielinización. Activa la proteína cinasa C, la cinasa p38 MAP, la cinasa p42 MAP y la vía de la Jun cinasa (JNK), y estimula la transcripción de c-jun. La lisofosfatidilcolina se acumula durante la isquemia cardíaca y puede inducir arritmias al desacoplar la comunicación mediante uniones en hendidura y aumentar el daño isquémico al potenciar r la carga de Na+ en los miocitos cardíacos. También activa los canales TREK1, TREK2 y TRAAK K+ .
Packaging
Packaged under Argon.
Preparation Note
Prepared by the action of phospholipase A on soybean L-α-phosphatidylcholine (P 6263).
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Guillaume Bach et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 17(3), 429-438 (2010-01-15)
Improving vaccine immunogenicity by developing new adjuvant formulations has long been a goal of vaccinologists. It has previously been shown that a natural mix of lysophosphatidylcholine (LPC) from chicken eggs promotes mature dendritic cell (DC) generation in vitro and primes
E de Lamirande et al.
Journal of andrology, 33(5), 1025-1035 (2012-03-10)
Capacitation (CAP) and acrosome reaction (AR) are sequential processes of sperm activation. Beside the known ionic, membrane, and transduction events and final release of proteolytic enzymes that help sperm movement toward the egg, chromatin changes, such as a physiological remodeling
Hui-Ching Tseng et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 75(24), 4599-4617 (2018-09-20)
Lysophosphatidylcholine (LysoPC) has been shown to induce the expression of inflammatory proteins, including cyclooxygenase-2 (COX-2) and interleukin-6 (IL-6), associated with cardiac fibrosis. Here, we demonstrated that LysoPC-induced COX-2 and IL-6 expression was inhibited by silencing NADPH oxidase 1, 2, 4
Oliver Murch et al.
British journal of pharmacology, 148(6), 769-777 (2006-06-06)
1. Lysophosphatidylcholine (LPC) modulates the inflammatory response and reduces mortality in animal models of sepsis. Here, we investigate the effects of LPC from synthetic (sLPC) and natural, soy bean derived LPC, (nLPC) sources on the organ injury/dysfunction caused by systemic
Hui-Ching Tseng et al.
Journal of lipid research, 60(9), 1573-1589 (2019-08-01)
Lysophosphatidylcholine (LPC) may accumulate in the heart to cause fibrotic events, which is mediated through fibroblast activation and collagen accumulation. Here, we evaluated the mechanisms underlying LPC-mediated collagen induction via mitochondrial events in human cardiac fibroblasts (HCFs), coupling application of