Saltar a
K2126
β-Estradiol-6-one 6-(O-carboxymethyloxime)
≥98.00% (TLC), powder
Sinónimos:
β-Estradiol-6-(O-carboxymethyl)oxime, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol-6-one6-(O-carboxymethyloxime), 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 6-(O-carboxymethyl)oxime, 6-Ketoestradiol 6-(O-carboxymethyloxime)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 247,00
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.300,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H25NO5
Número CAS:
Peso molecular:
359.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2484202
Assay:
≥98.00% (TLC)
Form:
powder
US$ 247,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
β-Estradiol-6-one 6-(O-carboxymethyloxime),
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98.00% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C\C(=N\OCC(O)=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C20H25NO5/c1-20-7-6-13-12-3-2-11(22)8-15(12)17(21-26-10-19(24)25)9-14(13)16(20)4-5-18(20)23/h2-3,8,13-14,16,18,22-23H,4-7,9-10H2,1H3,(H,24,25)/b21-17-/t13-,14-,16+,18+,20+/m1/s1
InChI key
AWARIMYXKAIIGO-UYGYUSPXSA-N
General description
β-Estradiol-6-one 6-(O-carboxymethyloxime) is a derivative of 17β-estradiol.[1]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
K1001E1127E7879
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: methanol (1:1): 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)