Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 213,00 |
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 829,00 |
Acerca de este artículo
US$ 213,00
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H26O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h4,6,11,16-19,22H,3,5,7-10H2,1-2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
InChI key
QAHOQNJVHDHYRN-SLHNCBLASA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description ≥97% | description ≥98% | description powder, γ-irradiated, suitable for cell culture |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| assay ≥99% | assay ≥97% | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow | solubility - | solubility acetone: 25 mg/mL, hazy, colorless | solubility ethanol: 1 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient | shipped in ambient |
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?