IRC50
Amberlite™ Weakly Acidic Cation Exchanger, Hydrogen form
macroreticular
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
47101511
Productos recomendados
Formulario
macroreticular
contiene
~48% moisture
Matriz
4% cross-linked polystyrene
grupo activo de la matriz
carboxylic acid
tamaño de partícula
16-50 mesh (wet)
capacidad
10.0 meq/g
3.5 meq/mL
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?