I9032
Interferon β from mouse
≥95%, recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, suitable for cell culture
Sinónimos:
IFN β
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥95%
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~20 kDa
envase
pkg of 1 vial
concentración
2560000 units/mL
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
mouse ... Ifnb1(15977)
Descripción general
Aplicación
- in the stimulation of bone marrow-derived dendritic cells (BMDCs)[4]
- as a cytokine to stimulate differentiation of podocytes[5]
- to stimulate splenocytes[6]
- to induce the activation of cholesterol 25-hydroxylase, by in vitro stimulation of bone marrow-derived macrophages, dendritic cells and CD11c+ lung macrophages[4]
- to stimulate splenocytes, in order to study the secretion and regulation of IFN-γ [7]
- to intranasally pre-treat neonatal mice, to study its effects on the protective actions of Lactobacillus rhamnosus GG (LGG)[8]
- as a standard to treat MEF-Mx2-luc-BKO reporter cell line for IFN-β measurement, in response to human adenovirus-5 (HAdV-C5)[9]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)